(E)-4-(2,6,6-Triméthyl-2-cyclohexène-1-yl)-3-butène-2-one ≥90.0% (par GC)
Fournisseur: TCI EUROPE
TCIAI0076-25GEA 24.2 EUR InStock
TCIAI0076-25G TCIAI0076-250G
(E)-4-(2,6,6-Triméthyl-2-cyclohexène-1-yl)-3-butène-2-one ≥90.0% (par GC)
(E)-4-(2,6,6-Triméthyl-2-cyclohexène-1-yl)-3-butène-2-one
Formule: C₁₃H₂₀O
MW: 192,3 g/mol
Point d'ébullition: 148°C
Point d'éclair: 104°C
Numéro MDL: MFCD00001565
Numéro CAS: 127-41-3
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/18/65/28971865.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Yellow to Green clear liquid
Purity (GC) min. 90.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité