1-Méthyl-2-phénylindole ≥99.0% (sur base azote total)
Fournisseur: TCI EUROPE
Synonyms: N-Méthyl-2-phénylindole1-Méthyl-2-phényl-1H-indole
TCIAM0733-500GEA 167 EUR InStock
TCIAM0733-500G TCIAM0733-25G
1-Méthyl-2-phénylindole ≥99.0% (sur base azote total)
1-Méthyl-2-phénylindole
Formule: C₁₅H₁₃N
MW: 207,27 g/mol
Numéro MDL: MFCD00022892
Numéro CAS: 3558-24-5
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/42/09/28974209.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Purity (with Total Nitrogen) min. 99.0 %
Melting point 98.0 to 102.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité