2,3-Dihydrofuranne ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
D1415-25ML D1415-500ML D1415-100ML
TCIAD1415-25MLEA 25.3 EUR InStock
TCIAD1415-25ML TCIAD1415-500ML TCIAD1415-100ML
2,3-Dihydrofuranne ≥98.0% (par GC)
2,3-Dihydrofuranne
Formule: C₄H₆O
Point d'éclair: –25°C
Numéro MDL: MFCD00003205
Numéro CAS: 1191-99-7
EINECS: 214-747-7
ONU: 1993
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5a1724196c37d6e1d2ccc7f90b546ffae861d252&vid=5a1724196c37d6e1d2ccc7f90b546ffae861d252&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité