4-Chloro-4'-hydroxybenzophénone ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
C1155-25G C1155-500G
TCIAC1155-25GEA 38.5 EUR InStock
TCIAC1155-25G TCIAC1155-500G
4-Chloro-4'-hydroxybenzophénone ≥98.0% (par GC)
4-Chloro-4'-hydroxybenzophénone
Formule: C₁₃H₉ClO₂
Numéro MDL: MFCD00002357
Numéro CAS: 42019-78-3
EINECS: 255-627-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=02deb67515bfd260e3408911e4a179b3a7900e14&vid=02deb67515bfd260e3408911e4a179b3a7900e14&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Amber to Dark green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 178.0 to 181.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité