4'-Hydroxybiphenyl-4-carboxylic acid ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI EUROPE
Attention
TCIAH0695-5GEA 69.3 EUR InStock
TCIAH0695-5G TCIAH0695-25G
4'-Hydroxybiphenyl-4-carboxylic acid ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
4'-Hydroxybiphenyl-4-carboxylic acid
Formule: C₁₃H₁₀O₃
MW: 214,22 g/mol
Numéro MDL: MFCD00059078
Numéro CAS: 58574-03-1
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/07/40/28970740.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Solubility in hot Methanol almost transparency
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité