Acide biphényle-2,2'-dicarboxylique ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: [1,1'-Biphenyl]-2,2'-dicarboxylic acid, Diphenic acid, 2,2'-Biphenyldicarboxylic acid
D0864-25G D0864-100G
TCIAD0864-25GEA 191 EUR InStock
TCIAD0864-25G TCIAD0864-100G
Acide biphényle-2,2'-dicarboxylique ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Acide biphényle-2,2'-dicarboxylique
Formule: C₁₄H₁₀O₄
MW: 242,23 g/mol
Numéro MDL: MFCD00002464
Numéro CAS: 482-05-3
EINECS: 207-576-4
Merck Index: 14,03310
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=99157a515a09b6bbc0b274f21bcc1e790f586cf1&vid=99157a515a09b6bbc0b274f21bcc1e790f586cf1&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 230.0 to 236.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité