1,4-Dioxanne-2,6-dione ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Attention
D2308-25G D2308-100G
TCIAD2308-25GEA 81.4 EUR InStock
TCIAD2308-25G TCIAD2308-100G
1,4-Dioxanne-2,6-dione ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
1,4-Dioxanne-2,6-dione
Formule: C₄H₄O₄
Point d'ébullition: 130°C
Numéro MDL: MFCD00006677
Numéro CAS: 4480-83-5
EINECS: 224-761-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=6bcb49461bada4658f746e9eb72d73067b445ef2&vid=6bcb49461bada4658f746e9eb72d73067b445ef2&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Anilin Method) min. 98.0 %
Melting point 94.0 to 98.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité