Diphénylsulfoxyde ≥99.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: Phenyl sulphoxide, sulphinyldibenzene
D1002-100G D1002-25G D1002-5G
TCIAD1002-100GEA 99 EUR InStock
TCIAD1002-100G TCIAD1002-25G TCIAD1002-5G
Diphénylsulfoxyde ≥99.0% (par GC)
Diphénylsulfoxyde
Formule: C₁₂H₁₀OS
MW: 202,28 g/mol
Point d'ébullition: 198°C
Numéro MDL: MFCD00002085
Numéro CAS: 945-51-7
EINECS: 213-415-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=28aa723970e523366d60a0acd10bc407813cd343&vid=28aa723970e523366d60a0acd10bc407813cd343&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystaline
Purity (GC) min. 99.0 %
Melting point 69.0 to 72.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité