Naphtalène-2-thiol ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
N0020-25G N0020-250G
TCIAN0020-25GEA 214 EUR InStock
TCIAN0020-25G TCIAN0020-250G
Naphtalène-2-thiol ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Naphtalène-2-thiol
Formule: C₁₀H₈S
Point d'ébullition: 211°C
Numéro MDL: MFCD00004086
Numéro CAS: 91-60-1
EINECS: 202-082-5
Merck Index: 14,06379
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9acf4f581aeb44f3424125173c2ba08bbad281fd&vid=9acf4f581aeb44f3424125173c2ba08bbad281fd&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Iodometric Titration) min. 98.0 %
Melting point 79.0 to 83.0 deg-C
Solubility in hot Methanol almost transparency
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité