3-Iodobenzaldéhyde ≥96.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
I0611-25G I0611-5G
TCIAI0611-25GEA 271 EUR InStock
TCIAI0611-25G TCIAI0611-5G
3-Iodobenzaldéhyde ≥96.0% (par GC)
3-Iodobenzaldéhyde
Formule: C₇H₅IO
MW: 232,02 g/mol
Point d'ébullition: 125°C
Numéro MDL: MFCD00039573
Numéro CAS: 696-41-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a6c7cd53caaf4be8ee48e6627e591f2bd9193a0f&vid=a6c7cd53caaf4be8ee48e6627e591f2bd9193a0f&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Yellow to Orange powder to crystal
Purity (GC) min. 96.0 %
Melting point 56.0 to 61.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité