Isothiocyanatoacétate d'éthyle ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: Ethyl 2-isothiocyanatoacetate
I0558-1G I0558-5G
TCIAI0558-1GEA 17.6 EUR InStock
TCIAI0558-1G TCIAI0558-5G
Isothiocyanatoacétate d'éthyle ≥98.0% (par GC)
Isothiocyanatoacétate d'éthyle
Formule: C₅H₇NO₂S
MW: 145,18 g/mol
Point d'ébullition: 215°C
Numéro MDL: MFCD00060677
Numéro CAS: 24066-82-8
EINECS: 417-720-1
ONU: 2810
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4430dd9578167a68bfca5699343ce7b3275a5781&vid=4430dd9578167a68bfca5699343ce7b3275a5781&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Red to Green clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité