trans-2,3-Dibromo-2-butène-1,4-diol ≥99.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
D2169-25G D2169-500G
TCIAD2169-25GEA 22 EUR InStock
TCIAD2169-25G TCIAD2169-500G
trans-2,3-Dibromo-2-butène-1,4-diol ≥99.0% (par GC)
trans-2,3-Dibromo-2-butene-1,4-diol
Formule: C₄H₆Br₂O₂
MW: 245,9 g/mol
Numéro MDL: MFCD00004698
Numéro CAS: 21285-46-1
EINECS: 244-313-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=20ed3f295eea494beb092ecc6c0c1c489883060c&vid=20ed3f295eea494beb092ecc6c0c1c489883060c&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to crystaline
Purity (GC) min. 99.0 %
Melting point 113.0 to 117.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité