3-Hydroxyphenylboronic acid pinacol ester ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 3-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)phenol
T1953-1G T1953-5G
TCIAT1953-1GEA 60.5 EUR InStock
TCIAT1953-1G TCIAT1953-5G
3-Hydroxyphenylboronic acid pinacol ester ≥98.0% (par GC)
3-Hydroxyphenylboronic acid pinacol ester
Formule: C₁₂H₁₇BO₃
MW: 220,08 g/mol
Numéro MDL: MFCD02093755
Numéro CAS: 214360-76-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a2f9c22cfcec9a6c0f7f48ed5b94ca92093b0967&vid=a2f9c22cfcec9a6c0f7f48ed5b94ca92093b0967&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Gray to Brown powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité