Thiazolidinanne ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
T1007-25ML T1007-5ML
TCIAT1007-25MLEA 150 EUR InStock
TCIAT1007-25ML TCIAT1007-5ML
Thiazolidinanne ≥98.0% (par GC)
Thiazolidinanne
Formule: C₄H₉NS
MW: 103,19 g/mol
Point d'ébullition: 169°C
Point d'éclair: 63°C
Numéro MDL: MFCD00005974
Numéro CAS: 123-90-0
EINECS: 204-660-2
ONU: 3267
ADR: 8,III
Merck Index: 14,09300
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d2f6edd5bd2a0484643acf5be0430eb79fa07b6b&vid=d2f6edd5bd2a0484643acf5be0430eb79fa07b6b&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Specific gravity (20/20) 1.0890 to 1.0930
Refractive index n20/D 1.5370 to 1.5400
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité