2-Imino-1-methylimidazolidine-4-one ≥99.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI EUROPE
TCIAC0398-100GEA 88 EUR InStock
TCIAC0398-100G TCIAC0398-25G TCIAC0398-500G
2-Imino-1-methylimidazolidine-4-one ≥99.0% (par HPLC, analyse par titration)
2-Imino-1-methylimidazolidine-4-one
Formule: C₄H₇N₃O
MW: 113,12 g/mol
Numéro MDL: MFCD00059730
Numéro CAS: 60-27-5
Merck Index: 14,02569
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/74/25/28937425.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 99.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 99.0 %
Solubility in Water almost transparency
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité