1,2-Diéthoxybenzène ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
D0452-25G D0452-5G
TCIAD0452-25GEA 115 EUR InStock
TCIAD0452-25G TCIAD0452-5G
1,2-Diéthoxybenzène ≥98.0% (par GC)
1,2-Diéthoxybenzène
Formule: C₁₀H₁₄O₂
MW: 166,22 g/mol
Point d'ébullition: 220°C
Numéro MDL: MFCD00015143
Numéro CAS: 2050-46-6
EINECS: 218-089-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=0f611d3806ac9e04aea3da3198989a3627381ded&vid=0f611d3806ac9e04aea3da3198989a3627381ded&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 42.0 to 45.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité