2-(2,4-Difluorophényl)pyridine ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
D3413-1G D3413-5G
TCIAD3413-1GEA 83.6 EUR InStock
TCIAD3413-1G TCIAD3413-5G
2-(2,4-Difluorophényl)pyridine ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
2-(2,4-Difluorophényl)pyridine
Formule: C₁₁H₇F₂N
Numéro MDL: MFCD07787526
Numéro CAS: 391604-55-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=0de09cf5f8be9532bf3a4ccd00529de4a280e936&vid=0de09cf5f8be9532bf3a4ccd00529de4a280e936&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White or Colorless to Light yellow to Light orange powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité