4'-Propylbiphenyl-4-carboxylic acid ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI EUROPE
Attention
TCIAP1037-10GEA 220 EUR InStock
TCIAP1037-10G
4'-Propylbiphenyl-4-carboxylic acid ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
4'-Propylbiphenyl-4-carboxylic acid
Formule: C₁₆H₁₆O₂
MW: 240,3 g/mol
Numéro MDL: MFCD00017335
Numéro CAS: 88038-94-2
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/16/71/28991671.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité