Vératrole ≥99.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
D0627-25G D0627-500G D0627-100G
TCIAD0627-25GEA 20.9 EUR InStock
TCIAD0627-25G TCIAD0627-500G TCIAD0627-100G
Vératrole ≥99.0% (par GC)
Vératrole
Formule: C₈H₁₀O₂
Point d'ébullition: 207°C
Point de fusion: 19…21 °C
Densité: 1,085 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 87 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008357
Numéro CAS: 91-16-7
EINECS: 202-045-3
Merck Index: 14,09956
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5a91b4787d9319707ae09ec9c81442a742451513&vid=0577c3913971ee04060b78057f82d18525e7e169&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White or Colorless to Almost white or Almost colorless powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %
Freezing point 21.0 to 23.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité