1,3-Diéthoxybenzène ≥97.0% (par GC)
Fournisseur: TCI EUROPE
TCIAD0453-25GEA 302 EUR InStock
TCIAD0453-25G
1,3-Diéthoxybenzène ≥97.0% (par GC)
1,3-Diéthoxybenzène
Formule: C₁₀H₁₄O₂
MW: 166,22 g/mol
Point d'ébullition: 235°C
Numéro MDL: MFCD00015145
Numéro CAS: 2049-73-2
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/50/09/28975009.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité