1,4-Diéthoxybenzène ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
D0535-25G D0535-500G
TCIAD0535-25GEA 17.6 EUR InStock
TCIAD0535-25G TCIAD0535-500G
1,4-Diéthoxybenzène ≥98.0% (par GC)
1,4-Diéthoxybenzène
Formule: C₁₀H₁₄O₂
MW: 166,22 g/mol
Point d'ébullition: 112°C
Numéro MDL: MFCD00015146
Numéro CAS: 122-95-2
EINECS: 204-585-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=17e897f2681372e204da3f6882f1f8631d461add&vid=17e897f2681372e204da3f6882f1f8631d461add&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 69.0 to 73.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité