1,4-Diméthoxybenzène ≥99.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
D0629-25G D0629-500G
TCIAD0629-25GEA 17.6 EUR InStock
TCIAD0629-25G TCIAD0629-500G
1,4-Diméthoxybenzène ≥99.0% (par GC)
1,4-Diméthoxybenzène
Formule: C₈H₁₀O₂
MW: 138,17 g/mol
Point d'ébullition: 212°C
Point de fusion: 54…56 °C
Densité: 0,874 g/cm³ (24.9 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008401
Numéro CAS: 150-78-7
EINECS: 205-771-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=fb39aea87d4d9e5d69a9d69b8bf6d2763be0de95&vid=b51f792e191b1fbe2c734fcf56068c68c590b0f9&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White powder to crystal
Purity (GC) min. 99.0 %
Melting point 54.0 to 59.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité