3,4-Diméthoxyphénol ≥97.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
D3221-25G D3221-5G
TCIAD3221-25GEA 307 EUR InStock
TCIAD3221-25G TCIAD3221-5G
3,4-Diméthoxyphénol ≥97.0% (par GC)
3,4-Diméthoxyphénol
Formule: C₈H₁₀O₃
Point d'ébullition: 167°C
Point de fusion: 83 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008390
Numéro CAS: 2033-89-8
EINECS: 217-995-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e62a28a996a756fa75e86447fed659ee33529f95&vid=0c63597d3b3eedeadedeef7635a10451e22ad43d&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Yellow to Orange powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Melting point 79.0 to 83.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité