2,6-Diméthoxyphénol ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
D0639-25G D0639-500G D0639-100G
TCIAD0639-25GEA 82.5 EUR InStock
TCIAD0639-25G TCIAD0639-500G TCIAD0639-100G
2,6-Diméthoxyphénol ≥98.0% (par GC)
2,6-Diméthoxyphénol
Formule: C₈H₁₀O₃
Point d'ébullition: 263°C
Point de fusion: 52…56 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00064434
Numéro CAS: 91-10-1
EINECS: 202-041-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=89ad4bd468a50d374b1344a1874aca0ed8ed2c39&vid=041dd87a9503126fdc060e8db897b577a3b1f494&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Dark green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 54.0 to 57.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité