3,5-Diméthoxyphénol ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI EUROPE
TCIAP0320-100GEA 359 EUR InStock
TCIAP0320-100G TCIAP0320-25G
3,5-Diméthoxyphénol ≥98.0% (par GC)
3,5-Diméthoxyphénol
Formule: C₈H₁₀O₃
MW: 154,17 g/mol
Point d'ébullition: 160°C
Point de fusion: 37…39 °C
Numéro MDL: MFCD00008388
Numéro CAS: 500-99-2
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/10/52/28991052.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 43.0 to 46.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité