1,3,5-Triméthoxybenzène ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI EUROPE
Attention
Synonyms: O,O,O-1,3,5-Triméthylresorcinol
TCIAP0250-500GEA 374 EUR InStock
TCIAP0250-500G TCIAP0250-25G TCIAP0250-100G
1,3,5-Triméthoxybenzène ≥98.0% (par GC)
1,3,5-Triméthoxybenzène
Formule: C₉H₁₂O₃
MW: 168,19 g/mol
Point d'ébullition: 190°C
Point de fusion: 52…54 °C
Numéro MDL: MFCD00008385
Numéro CAS: 621-23-8
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/09/82/28990982.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 51.0 to 53.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité