Allylpentafluorobenzène ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 3-(Pentafluorophenyl)-1-propene, 1-Allyl-2,3,4,5,6-pentafluorobenzene
A1611-25G A1611-5G
TCIAA1611-25GEA 145 EUR InStock
TCIAA1611-25G TCIAA1611-5G
Allylpentafluorobenzène ≥98.0% (par GC)
Allylpentafluorobenzene
Formule: (C₆F₅)CH₂CHCH₂
MW: 208,13 g/mol
Point d'ébullition: 148 - 149 °C (1013 hPa)
Densité: 1,35 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 42°C
Numéro MDL: MFCD00000301
Numéro CAS: 1736-60-3
EINECS: 217-083-6
ONU: 1993
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=bf4a2231dca12a6a02dfaa9c464b8d0e24891642&vid=4c4252e1b4c19e363facb2be89bd3d570ee4ab0f&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité