Allylbenzène ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 1-Phenyl-2-propene, 3-Phenylpropene
P0609-25ML P0609-100ML
TCIAP0609-25MLEA 42.9 EUR InStock
TCIAP0609-25ML TCIAP0609-100ML
Allylbenzène ≥98.0% (par GC)
Allylbenzene
Formule: (C₆H₅)CH₂CHCH₂
MW: 118,18 g/mol
Point d'ébullition: 155°C
Point de fusion: < –40 °C
Densité: 0,89 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 33°C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008651
Numéro CAS: 300-57-2
EINECS: 206-095-7
ONU: 3295
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=dd254d3885c7592cb5d34f22391a4efade39be74&vid=dd254d3885c7592cb5d34f22391a4efade39be74&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité