Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Triphényléthylène ≥98.0% (par GC)

Fournisseur: TCI EUROPE

TCIAT1834-25GEA 72.6 EUR InStock
TCIAT1834-25G
Triphényléthylène ≥98.0% (par GC)
Triphényléthylène


Formule: (C₆H₅)₂CCHC₆H₅
MW: 256,35 g/mol
Point de fusion: 67…70 °C
Numéro MDL: MFCD00004765
Numéro CAS: 58-72-0
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/58/07/28995807.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystaline
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 68.0 to 72.0 deg-C
Solubility in Toluene almost transparency

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité