Tétraphényléthylène ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: 1,1,2,2-Tetraphenylethylene
T0167-1G T0167-10G
TCIAT0167-1GEA 23.1 EUR InStock
TCIAT0167-1G TCIAT0167-10G
Tétraphényléthylène ≥98.0% (par GC)
Tétraphényléthylène
Formule: C₂₆H₂₀
MW: 332,44 g/mol
Point d'ébullition: 420 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 204…205 °C
Densité: 1,148 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00004764
Numéro CAS: 632-51-9
EINECS: 211-179-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a3656d995d3d9497ef4d78042521ba5082a6be05&vid=576d8776a8c1cf861998598c9bfb782f8f714307&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 224.0 to 227.0 deg-C
Solubility in hot Toluene almost transparency
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité