1-Bromo-1-phényléthane ≥95.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 1-Bromo-1-phenylethane, α-Methylbenzyl bromide
B0592-25G B0592-100G
TCIAB0592-25GEA 39.6 EUR InStock
TCIAB0592-25G TCIAB0592-100G
1-Bromo-1-phényléthane ≥95.0% (par GC)
1-Bromo-1-phényléthane
Formule: C₆H₅CHBrCH₃
MW: 185,06 g/mol
Point d'ébullition: 200°C
Point de fusion: 50 °C
Densité: 1,3605 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 96°C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00000139
Numéro CAS: 585-71-7
EINECS: 209-560-2
ADR: 8,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b6a354459ca43386fe523f23c958ba39e28b166d&vid=d5e4aea258e071f715e42fc4f0a044bd4e51b665&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité