Bromure de phénéthyle ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
B0594-25G B0594-500G B0594-100G
TCIAB0594-25GEA 18.7 EUR InStock
TCIAB0594-25G TCIAB0594-500G TCIAB0594-100G
Bromure de phénéthyle ≥98.0% (par GC)
Bromure de phénéthyle
Formule: BrCH₂CH₂C₆H₅
MW: 185,06 g/mol
Point d'ébullition: 220°C
Point de fusion: –56 °C
Densité: 1,37 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 96°C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00000240
Numéro CAS: 103-63-9
EINECS: 203-130-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=0f1e02460a0ad524b7db76d2c91b1000373c8668&vid=77f0dd7593c12fc92c78f84aa49717d00d1600a8&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité