Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

(2-Bromopropyl)benzène ≥93.0% (par GC)

Fournisseur: TCI EUROPE

TCIAB2290-5GEA 156 EUR InStock
TCIAB2290-5G
(2-Bromopropyl)benzène ≥93.0% (par GC)
(2-Bromopropyl)benzène


Formule: C₆H₅CH₂CHBrCH₃
MW: 199,09 g/mol
Point d'éclair: 90°C
Numéro MDL: MFCD00000149
Numéro CAS: 2114-39-8
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/40/56/28934056.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Purity (GC) min. 93.0 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité