(3-Bromopropyl)benzène ≥97.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
B1237-25G B1237-500G B1237-100G
TCIAB1237-25GEA 17.6 EUR InStock
TCIAB1237-25G TCIAB1237-500G TCIAB1237-100G
(3-Bromopropyl)benzène ≥97.0% (par GC)
(3-Bromopropyl)benzène
Formule: BrH₂CCH₂CH₂(C₆H₅)
Point d'ébullition: 129°C
Densité: 1,3003 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 101°C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000257
Numéro CAS: 637-59-2
EINECS: 211-294-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=99cd433d5b916d0de80fa3f79d0af558ce61a3a5&vid=14911328f8d84ec81bb46aac3bdab3d0c57a3cd3&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité