3,5-Dibromotoluène ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 1,3-Dibromo-5-methylbenzene
D3376-25G D3376-5G
TCIAD3376-25GEA 118 EUR InStock
TCIAD3376-25G TCIAD3376-5G
3,5-Dibromotoluène ≥98.0% (par GC)
3,5-Dibromotoluène
Formule: C₇H₆Br₂
MW: 249,93 g/mol
Point d'ébullition: 246°C
Numéro MDL: MFCD00013528
Numéro CAS: 1611-92-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c4d34fe65afda93372d4eab09ff27c106bcfbb30&vid=46763448cf6702a54364cbcea777c61b34902079&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Yellow to Orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 39.0 to 43.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité