Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

2,5-Dibromotoluène ≥98.0% (par GC)

Fournisseur: TCI EUROPE

TCIAD2577-5GEA 28.6 EUR InStock
TCIAD2577-5G
2,5-Dibromotoluène ≥98.0% (par GC)
2,5-Dibromotoluène


Formule: C₇H₆Br₂
MW: 249,93 g/mol
Point de fusion: 6 °C
Numéro MDL: MFCD00000090
Numéro CAS: 615-59-8
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/95/50/28979550.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light orange to Yellow to Green clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité