Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

2-Fluoro-3-methoxyphenylboronic acid

Synonyms: 2-Fluoro-3-methoxybenzeneboronic acid, (2-Fluoro-3-methoxyphenyl)boronic acid

033098-25G 033098-5G
FLUO033098-25GEA 0 EUR InStock
FLUO033098-25G FLUO033098-5G
2-Fluoro-3-methoxyphenylboronic acid
2-Fluoro-3-methoxyphenylboronic acid


Formule: C₇H₈BFO₃
MW: 169,95 g/mol
Numéro MDL: MFCD02094728
Numéro CAS: 352303-67-4
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité