Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

N,N-Diméthylisopropylamine ≥99.0% (par GC, analyse par titration)

Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: N-Isopropyldimethylamine

D1563-25ML D1563-500ML
TCIAD1563-25MLEA 17.6 EUR InStock
TCIAD1563-25ML TCIAD1563-500ML
N,N-Diméthylisopropylamine ≥99.0% (par GC, analyse par titration)
N,N-Dimethylisopropylamine


Formule: C₅H₁₃N
MW: 87,16 g/mol
Point d'ébullition: 68°C
Point d'éclair: –27°C
Numéro MDL: MFCD00015014
Numéro CAS: 996-35-0
EINECS: 213-635-5
ONU: 2733
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=6dfcb6060c81bc07e6c100d0d7ad1df3d4d45220&vid=6dfcb6060c81bc07e6c100d0d7ad1df3d4d45220&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 99.0 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité