Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

1-Tétradécyne ≥95.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Danger

T0761-25ML T0761-5ML
TCIAT0761-25MLEA 218 EUR InStock
TCIAT0761-25ML TCIAT0761-5ML
1-Tétradécyne ≥95.0% (par GC)
1-Tétradécyne


Formule: C₁₄H₂₆
MW: 194,36 g/mol
Point d'ébullition: 252°C
Numéro MDL: MFCD00015076
Numéro CAS: 765-10-6
EINECS: 212-139-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=af1d3c50d169f8faea1b7e326904ac053b7309d8&vid=af1d3c50d169f8faea1b7e326904ac053b7309d8&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité