4-Hydroxyphenylboronic acid pinacol ester ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: 4-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)phenol, 4-Hydroxybenzeneboronic acid pinacol ester
T1954-1G T1954-5G
TCIAT1954-1GEA 17.6 EUR InStock
TCIAT1954-1G TCIAT1954-5G
4-Hydroxyphenylboronic acid pinacol ester ≥98.0% (par GC)
4-Hydroxyphenylboronic acid pinacol ester
Formule: C₁₂H₁₇BO₃
MW: 220,08 g/mol
Numéro MDL: MFCD02093756
Numéro CAS: 269409-70-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c1f594dc945b41c13440b127956a1be5d88c1cbe&vid=c1f594dc945b41c13440b127956a1be5d88c1cbe&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Gray to Brown powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 114.0 to 118.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité