Acide (R)-(+)-α-méthoxy-α-(trifluorométhyl)phénylacetique ≥98.0% (par GC, analyse par titration) résolution optique
Fournisseur: TCI
Attention
M0831-1G M0831-5G
TCIAM0831-1GEA 192 EUR InStock
TCIAM0831-1G TCIAM0831-5G
Acide (R)-(+)-α-méthoxy-α-(trifluorométhyl)phénylacetique ≥98.0% (par GC, analyse par titration) résolution optique
Acide (R)-(+)-α-méthoxy-α-(trifluorométhyl)phénylacetique
Formule: C₁₀H₉F₃O₃
Numéro MDL: MFCD00004184
Numéro CAS: 20445-31-2
EINECS: 243-829-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c7b89b99e3d6355a5808097e2c0024bfa44e7040&vid=e761580d8ec8084b05974d3ff2ae20734875819b&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White or Colorless to Light yellow powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Optical purity (GC) min. 99.0 ee%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Specific rotation [a]20/D +70.0 to +75.0 deg (C=2, Methanol)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité