Acide (S)-(-)-α-méthoxy-α-(trifluorométhyl)phénylacetique ≥98.0% (par GC, analyse par titration) résolution optique
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: (S)-(-)-alpha-Methoxy-alpha-(trifluoromethyl)phenylacetic acid, (2S)-(-)-2-Methoxy-2-phenyl-3,3,3-trifluoropropanoic acid
M0832-1G M0832-5G
TCIAM0832-1GEA 132 EUR InStock
TCIAM0832-1G TCIAM0832-5G
Acide (S)-(-)-α-méthoxy-α-(trifluorométhyl)phénylacetique ≥98.0% (par GC, analyse par titration) résolution optique
Acide (S)-(-)-α-méthoxy-α-(trifluorométhyl)phénylacetique
Formule: C₁₀H₉F₃O₃
MW: 234,17 g/mol
Numéro MDL: MFCD00064200
Numéro CAS: 17257-71-5
EINECS: 241-292-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5cdb01b1039d866c6f9ea3ed8673b258025dabe7&vid=eee073f889f3f318f89154782c4f5cec88a69a22&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to lump
Purity (GC) min. 98.0 %
Optical purity (GC) min. 99.0 ee%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Specific rotation [a]20/D -70.0 to -75.0 deg (C=2, Methanol)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité