Pent-3-enoate de méthyle ≥90.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: trans-3-Pentenoic acid methyll ester, Methyl trans-3-Pentenoate
P1210-25ML P1210-5ML
TCIAP1210-25MLEA 284 EUR InStock
TCIAP1210-25ML TCIAP1210-5ML
Pent-3-enoate de méthyle ≥90.0% (par GC)
Pent-3-enoate de méthyle
Formule: C₆H₁₀O₂
MW: 114,14 g/mol
Point d'ébullition: 138°C
Point d'éclair: 24°C
Numéro MDL: MFCD00191576
Numéro CAS: 818-58-6
EINECS: 212-453-3
ONU: 3272
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3691f351d77ccc8bf0d58794e7f1350585bbee52&vid=3691f351d77ccc8bf0d58794e7f1350585bbee52&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 90.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité