Acide 2-méthyl-2-penténoïque ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Danger
M0784-25G M0784-5G
TCIAM0784-25GEA 56.1 EUR InStock
TCIAM0784-25G TCIAM0784-5G
Acide 2-méthyl-2-penténoïque ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Acide 2-méthyl-2-penténoïque
Formule: C₆H₁₀O₂
Numéro MDL: MFCD00002655
Numéro CAS: 3142-72-1
EINECS: 221-552-0
ONU: 3261
ADR: 8,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5a736fa32ca68cce5cb9cab809aca619d6d2f6f2&vid=5a736fa32ca68cce5cb9cab809aca619d6d2f6f2&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to lump
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Freezing point 20.0 to 25.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité