1,4,7,10-Tétraazacyclododécane 4 HCl ≥98.0% (sur base azote total)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Cyclen tetrahydrochloride
T1426-1G T1426-5G
TCIAT1426-1GEA 46.2 EUR InStock
TCIAT1426-1G TCIAT1426-5G
1,4,7,10-Tétraazacyclododécane 4 HCl ≥98.0% (sur base azote total)
1,4,7,10-Tétraazacyclododécane 4 HCl
Formule: C₈H₂₄Cl₄N₄
Numéro MDL: MFCD00068484
Numéro CAS: 10045-25-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ae7cfbd6d16e119459911c8c54fc63bb262bdef2&vid=ae7cfbd6d16e119459911c8c54fc63bb262bdef2&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité