1,4,7,10-Tétraazacyclododécane (Kryptofix® 11 aza) ≥97.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: Cyclen
T1874-1G T1874-5G
TCIAT1874-1GEA 109 EUR InStock
TCIAT1874-1G TCIAT1874-5G
1,4,7,10-Tétraazacyclododécane (Kryptofix® 11 aza) ≥97.0% (par GC, analyse par titration)
1,4,7,10-Tétraazacyclododécane (Kryptofix® 11 aza)
Formule: C₈H₂₀N₄
MW: 172,27 g/mol
Numéro MDL: MFCD00066281
Numéro CAS: 294-90-6
EINECS: 425-450-9
ONU: 3259
ADR: 8,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c0243bf52a0f7189de2c0301c74527fa529ac712&vid=c0243bf52a0f7189de2c0301c74527fa529ac712&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 97.0 %
Melting point 110.0 to 114.0 deg-C
Solubility in Water almost transparency
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité