1,4,8,11-Tétraazacyclotétradécane ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Attention
T1597-1G T1597-5G
TCIAT1597-1GEA 58.3 EUR InStock
TCIAT1597-1G TCIAT1597-5G
1,4,8,11-Tétraazacyclotétradécane ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
1,4,8,11-Tétraazacyclotétradécane
Formule: C₁₀H₂₄N₄
Numéro MDL: MFCD00005105
Numéro CAS: 295-37-4
EINECS: 206-039-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8bdc17754b7e98a4516744dfaaf07c95816f33d3&vid=8bdc17754b7e98a4516744dfaaf07c95816f33d3&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 95.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 187.0 to 193.0 deg-C
Solubility in Methanol very faint turbidity
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité