1-Benzyloxy-3-bromobenzene ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI EUROPE
TCIAB2307-25GEA 110 EUR InStock
TCIAB2307-25G TCIAB2307-5G
1-Benzyloxy-3-bromobenzene ≥98.0% (par GC)
1-Benzyloxy-3-bromobenzene
Formule: C₁₃H₁₁BrO
MW: 263,13 g/mol
Numéro MDL: MFCD00155065
Numéro CAS: 53087-13-1
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/40/69/28934069.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 60.0 to 64.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité