1-Bromo-2-éthylbenzène ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
B1428-25G B1428-5G
TCIAB1428-25GEA 161 EUR InStock
TCIAB1428-25G TCIAB1428-5G
1-Bromo-2-éthylbenzène ≥98.0% (par GC)
1-Bromo-2-éthylbenzène
Formule: C₈H₉Br
Point d'ébullition: 199°C
Point de fusion: –67.3 °C
Densité: 1,3589 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 71°C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000077
Numéro CAS: 1973-22-4
EINECS: 217-823-8
ADR: 9,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c32dc7bdbfbfa2adeb3a0d855095250d8bfb67c4&vid=a532b216836a28af977ff573b52e80c93d42a4ec&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité