2-Bromotoluène ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
B0659-25G B0659-500G
TCIAB0659-25GEA 20.9 EUR InStock
TCIAB0659-25G TCIAB0659-500G
2-Bromotoluène ≥98.0% (par GC)
2-Bromotoluène
Formule: C₇H₇Br
Point d'ébullition: 181°C
Point de fusion: -26°C
Densité: 1,4192 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 79°C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00000068
Numéro CAS: 95-46-5
EINECS: 202-421-7
ADR: 9,III
Merck Index: 13,01424
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c38514cc6d5e2d6b9d3c7e56fa061f7d9db67b86&vid=8b68389ad9ec16efe2d6fc43e67919d09b15877d&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité